Documentos clave
GF17179049
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055140
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 171-790-49
L
100 m
diameter
0.013 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)