GF10732261
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 2.4 mm, L 500 mm, brown
Sinónimos:
AM317910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 107-322-61
L
500 mm
diam.
2.4 mm
color
brown
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)