GF07086775
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 20 m, wall thickness 0.17 mm
Sinónimos:
AM307013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 070-867-75
Longitud
20 m
pared grosor
0.17 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)