GF06599199
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
Sinónimos:
SU301250
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 065-991-99
size
100 × 100 mm
thickness
0.25 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)