GF34142903
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinónimos:
SU301300
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 341-429-03
size
150 × 150 mm
thickness
0.5 mm
color
clear amber
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)