Key Documents
GF08529756
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 300 mm
Sinónimos:
SU307925
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 085-297-56
L
300 mm
diam.
25.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)