Key Documents
GF03299946
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 60 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
AM377960
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 032-999-46
L
1000 mm
diam.
60 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)