Merck
E34307
Sigma-Aldrich
Ethyl thioglycolate
97%
Sinónimos:
Ethyl mercaptoacetate
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
120.17
Beilstein:
605581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
54 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60.5 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these
Timothy M O'Shea et al.
Advanced healthcare materials, 4(12), 1802-1812 (2015-06-20)
Hydrogels with covalently incorporated trehalose are synthesized using thiol-ene Michael addition. Trehalose hydrogels afford prolonged stabilization and -controlled release of model enzymes in vitro and in vivo as well as preservation of protein stability under heat and -lyophilization stressors. Strong