915297
4CzIPN
≥99.9%
Sinónimos:
1,2,3,5-Tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrakis(9H-carbazol-9-yl) isophthalonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[n]%11(c%12c(c%13c%11cccc%13)cccc%12)c1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C56H32N6/c57-33-43-53(59-45-25-9-1-17-35(45)36-18-2-10-26-46(36)59)44(34-58)55(61-49-29-13-5-21-39(49)40-22-6-14-30-50(40)61)56(62-51-31-15-7-23-41(51)42-24-8-16-32-52(42)62)54(43)60-47-27-11-3-19-37(47)38-20-4-12-28-48(38)60/h1-32H
Clave InChI
PRWATGACIORDEL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)