Merck
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
Sinónimos:
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Clave InChI
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)