D222003
Dodecyl aldehyde
92%
Sinónimos:
Lauric aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
92%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Clave InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene