D138800
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
Sinónimos:
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?