D132306
3,4-Dimethoxybenzonitrile
≥99%
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?