275603
2,6-Dihydroxynaphthalene
98%
Sinónimos:
2,6-Naphthalenediol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
223-225 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
Clave InChI
MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)