C99604
Cycloheptylamine
99%
Sinónimos:
Aminocycloheptane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
InChI key
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F
flash_point_c
42 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?