Merck
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
Sinónimos:
3-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein/REAXYS Number:
2041515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
InChI key
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)