Merck
C93606
Sigma-Aldrich
9-Cyanophenanthrene
97%
Sinónimos:
9-Phenanthrenecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
InChI key
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)