F11204
1-Fluoro-4-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5.5 mmHg ( 70 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
densidad
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?