C88505
Cyanoacetic acid
99%
Sinónimos:
2-Cyanoacetic acid, Cyanoethanoic acid, Malonic mononitrile, Monocyanoacetic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.1 mmHg ( 100 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
108 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
64-70 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
OC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
Clave InChI
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Along with acetic anhydride for cyanoacetylation of various pyrroles, indoles, and aniline derivatives. It can also be used in other reactions such as cyclizations, syntheses of coumarins and other heterocycles.
- To prepare of key intermediate via Knoevenagel condensation in the total synthesis of 5-acetamido-substituted melatonin derivatives as MT3 receptor ligands.
- In the synthesis of aminopyrrolinone derivatives by reacting Ugi adducts of cyanoacetic acid and aromatic aldehydes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?