Merck
633771
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
127.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
144-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)