C26801
3-Chlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
densidad
1.367 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?