BR114842
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, Internal thread, round bottom
Sinónimos:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
Internal thread
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114842
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
2 mL
tubo diám.
12.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)