BR114833
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 3 mL, with external thread, self-standing
Sinónimos:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
esterilidad
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
Características
RNase and DNase free
self-standing
External thread
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114833
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
3 mL
tubo diám.
12.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)