BLN00026
3-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
Clc1cncc2c(Br)n[nH]c12
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-1-9-2-4(8)5(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
NYUIQNIHXGGJDK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)