Merck
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
Sinónimos:
2-Iodo-1H-imidazole
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Clave InChI
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
  • Iodination of N-tritylimidazole
  • Photochemical intramolecular aromatic substitutions
  • Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)