B73201
1-Bromo-2-naphthol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC10H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
78-81 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
Clave InChI
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chaoren Shen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(54), 13369-13378 (2017-06-27)
The palladium-catalyzed chemoselective carbonylation of bromoaryl triflates is reported. The selective C-Br bond versus C-OTf (OTf=triflate) bond functionalization can be remarkably tuned by the combination of the ligand [4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (Xantphos) vs. 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF)] and the solvent (toluene vs. DMSO). The