Merck
B70202
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoquinoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
208.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
crystals
bp
280-285 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
InChI key
SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)