B65209
4-Bromodiphenyl ether
99%
Sinónimos:
4-Bromophenyl phenyl ether
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.607 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Inchi Key
JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?