Merck
B64202
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethylphenol
99%
Sinónimos:
4-Bromo-3,5-xylenol
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)