Merck
678333
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyridine
85%
Sinónimos:
(2-Pyridinyl)tributylstannane, 2-(Tributyltin)pyridine, 2-Pyridyltri-n-butyltin, Bu3SnPy, Tributyl-2-pyridyltin
About This Item
Fórmula lineal:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
368.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
85%
densidad
1.137 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block in an efficient, palladium-catalyzed synthesis of 2-pyridylazaazulene, a bidentate ligand showing pH and cationic-metal dependent emission spectra.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)