B56412
Bromoacetyl bromide
≥98%
Sinónimos:
α-Bromoacetyl bromide, 2-Bromoacetyl bromide, Monobromoacetyl bromide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
3.8 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
densidad
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
Clave InChI
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Amines to azido acetamides.
- p-Arsanilic acid to 4-(2-bromoacetylamino)benzenearsonic acid, a precursor to 4-(N-(S-penicillaminylacetyl)amino)phenylarsonous acid (PENAO), a metal-based drug.
- 3,5-Dimethylphenol to 3,5-dimethylphenyl 2-bromoacetate.
- Cystamine dihydrochloride to N,N′-bis(bromoacetyl) cystamine, a bifunctional quaternizing agent.
It can also be used as a reagent to synthesize imidazolium or piridinium based ionic liquids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?