16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Sinónimos:
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.495
bp
127-128 °C (lit.)
densidad
1.89 g/mL at 20 °C
grupo funcional
acyl chloride
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
Clave InChI
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?