B103209
2-Butyne-1,4-diol
99%
Sinónimos:
1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 55 °C)
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
238 °C (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
SMILES string
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Inchi Key
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?