B102628
4-tert-Butyltoluene
95%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16/c1-9-5-7-10(8-6-9)11(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?