Merck
273015
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyltoluene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3[C(CH3)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp
31-32 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-8-12(14(2,3)4)10-13(9-11)15(5,6)7/h8-10H,1-7H3
Clave InChI
WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,5-Di-tert-butyltoluene was used in the synthesis of 3,5-di-tert-butyl(bromomethyl)benzene. It was also used in the synthesis of di-tert-butylbenzoic acid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Elder JW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)