A86805
Aniline-2-sulfonic acid
95%
Sinónimos:
Orthanilic acid, 2-Aminobenzenesulfonic acid, o-Sulfanilic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
cadena SMILES
Nc1ccccc1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?