32776
2,5-Diaminobenzenesulfonic acid
≥97.0% (T)
Sinónimos:
1,4-Diamino-2-benzenesulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-2-sulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-3-sulfonic acid, 2-Sulfo-1,4-phenylenediamine, p-Phenylenediamine-2-sulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
HEAHMJLHQCESBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?