A66006
2-Amino-4-methylthiazole
98%
Quality Level
assay
98%
form
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI key
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?