A46404
1-Amino-4-chloronaphthalene
98%
Sinónimos:
4-Chloro-1-naphthylamine
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI key
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?