933732
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 5,000
Sinónimos:
PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder and chunks
Nivel de calidad
mol peso
PEG Mn 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI Mn 5,000 Da
PEI average Mn 5,000
color
white to pale yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)