927317
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 750, PEI average Mn 15,000
Sinónimos:
PEG-b-PEI, PEG-PEI, poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
mol wt
PEG Mn 750 Da
PEG average Mn 750
PEI Mn 15,000 Da
PEI average Mn 15,000
color
white to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)