933600
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
Sinónimos:
N-[(1R)-2-Methyl-1-[(phenylthio)methyl]propyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
Application
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Yafei Ji, active in Pd-based diolefination reactions.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)