Merck
T71609
Sigma-Aldrich
Trimethylacetamide
98%
Sinónimos:
Pivalamide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
bp
212 °C (lit.)
mp
154-157 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(N)=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
Clave InChI
XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1