306185
Polyethylenimine
80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H₂O
Sinónimos:
PEI
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H2O
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
Mw 110,000
concentración
37 wt. % in H2O
pH
12
temperatura de transición
pour point 0 °C
densidad
1.08 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
N1CC1
Clave InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.