Merck
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
Sinónimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5F13O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
428.17
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
storage temp.
2-8°C
Quality Level
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
InChI key
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)