342041
Perfluoroheptanoic acid
≥97.0%
Sinónimos:
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
densidad
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Clave InChI
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- For the fluoroalkylation of C-H bonds of aromatic compounds using Ni/SiO2 nanocatalyst.
- To synthesize biphenylyl benzoates via Mitsunobu reaction.
- To synthesize N-perfluoracyl β-thioamides from β-thio amines in the presence of methyl chloroformate.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?