Merck
918008
Sigma-Aldrich
GPhos
greener alternative
≥95%
Sinónimos:
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H53O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
536.77
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 16
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
230-233 °C
grupo funcional
phosphine
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Designing Safer Chemicals”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicación
GPhos is a dialkylbiaryl monophosphine ligand developed by the Buchwald group for aryl amination reactions. The GPhos Pd oxidative addition complex (OAC) enables room temperature C-N couplings with complex substrates at higher efficiency than previously developed ligands.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)