914606
Titania nanoparticles
900 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
Sinónimos:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 wt. % in water
tamaño de partícula
900 nm
cadena SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.