910945
di-phenylethylammonium lead(II) tetrabromide
n = 1
Sinónimos:
(PEA)2PbBr4, 2D perovskite, Bis[(2-phenylethyl)ammonium] tetrabromoplumbate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Pb](Br)(Br)(Br)Br.[N+H3]CCc2ccccc2.[N+H3]CCc1ccccc1
Clave InChI
SLXREHWTSXNZOP-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)