Merck
910015
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid
≥95%
Sinónimos:
Azido-PEG5-CH2CO2H, Azido-PEG5-acid, N3-PEG5-CH2COOH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
321.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Ensayo
≥95%
Formulario
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Aplicación
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker 17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid features a carboxyl group at one end and azide at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. This azido-PEG5-acid linker can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)